3-Hydroxy-4-(2-sulfonato-4-(4-sulfonatophénylazo)phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de tétrasodium ≥85.0% (sur base azote total) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
3-Hydroxy-4-(2-sulpho-4-[4-sulphophenylazo]phenylazo)-2,7-naphthalenedisulphonic acid sodium salt, CI 27195, Ponceau, 3-Hydroxy-4-((2-sulpho-4-((4-sulphophenyl)diazenyl)phenyl)diazenyl)naphthalene-2,7-disulphonic acid, tetrasodium salt
A2256-1G
A2256-5G
TCIAA2256-1GEA
17.6
EUR
TCIAA2256-1G
TCIAA2256-5G
3-Hydroxy-4-(2-sulfonato-4-(4-sulfonatophénylazo)phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de tétrasodium ≥85.0% (sur base azote total) pour recherche biochimique
3-Hydroxy-4-(2-sulfonato-4-(4-sulfonatophénylazo)phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de tétrasodium
Formule:
C₂₂H₁₂N₄Na₄O₁₃S₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003892 Numéro CAS: 6226-79-5 EINECS: 228-319-2 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Orange to Amber to Dark red powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 85.0 % |
Protein staining test | to pass test |