Imprimer
N-Benzyloxycarbonylglycine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Carbobenzyloxyglycine, N-Benzyloxycarbonylglycine, Z-Gly-OH, 2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)acetic acid
C0575-25G C0575-500G
TCIAC0575-25GEA 17.6 EUR
TCIAC0575-25G TCIAC0575-500G
N-Benzyloxycarbonylglycine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Benzyloxycarbonylglycine
Formule: C₁₀H₁₁NO₄
MW: 209.2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002691
Numéro CAS: 1138-80-3
EINECS: 214-516-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1e9f2efce28287bf1af333f6513668bafb354dd&vid=f1e9f2efce28287bf1af333f6513668bafb354dd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency