Imprimer
α-D-Galactopyrannoside de 4-nitrophényle ≥98.0% (par HPLC) substrat pour alpha-D-Galactosidase
Fournisseur: TCI
Synonyms: (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, 4-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside
N0492-1G N0492-200MG
TCIAN0492-1GEA 119 EUR
TCIAN0492-1G TCIAN0492-200MG
α-D-Galactopyrannoside de 4-nitrophényle ≥98.0% (par HPLC) substrat pour alpha-D-Galactosidase
α-D-Galactopyrannoside de 4-nitrophényle
Formule: C₁₂H₁₅NO₈
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00065050
Numéro CAS: 7493-95-0
EINECS: 231-343-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54238e97c9be71ada4a7c222c34e887ed7c323f4&vid=ce9978fec8e954172e147ae8246d88af4f564cb9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D 230 to 246 deg (C=1, H2O)
alpha-Galactosidase detection test to pass test