Imprimer
Di-n-Alkyldimethylammonium chloride (mixture) ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
D1630-25G D1630-500G
TCIAD1630-25GEA 17.6 EUR
TCIAD1630-25G TCIAD1630-500G
Di-n-Alkyldimethylammonium chloride (mixture) ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Di-n-Alkyldimethylammonium chloride (mixture)
Numéro MDL: MFCD01775729
Numéro CAS: 61789-80-8
EINECS: 263-090-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=629830bc9e86512b809b880534316b3a8d598958&vid=7bf2b255c00db8222ac51a6ad17aac3b3be97791&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (HPLC) (CAD) min. 93.0 % (C16 and C18 mixture)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %