Imprimer
AEBSF hydrochlorure (4-(2-Aminoéthyl)benzènesulfonylfluoride hydrochlorure) 99,0 HPLC_ASSAY_METHOD Biochemical Research
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonyl fluoride hydrochloride, AEBSF hydrochloride
A2215-1G A2215-100MG
TCIAA2215-1GEA 283 EUR
TCIAA2215-1G TCIAA2215-100MG
AEBSF hydrochlorure (4-(2-Aminoéthyl)benzènesulfonylfluoride hydrochlorure) 99,0 HPLC_ASSAY_METHOD Biochemical Research
AEBSF hydrochlorure (4-(2-Aminoéthyl)benzènesulfonylfluoride hydrochlorure)
Formule: C₈H₁₁ClFNO₂S
MW: 239.69 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00132962
Numéro CAS: 30827-99-7
ONU: 3261
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87debf94ee7912e3827bd2367fea6fceaa57df03&vid=a802540dac5349bd626e4d00f0197eea427e8697&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Enzyme inhibition test to pass test