Imprimer
Diacétate de propane-1,2-diyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Propane-1,2-diyl diacetate, 1,2-Propylene glycol diacetate, 1,2-Propanediol diacetate
P0902-25ML P0902-500ML
TCIAP0902-25MLEA 17.6 EUR
TCIAP0902-25ML TCIAP0902-500ML
Diacétate de propane-1,2-diyle ≥98.0% (par GC)
Diacétate de propane-1,2-diyle
Formule: C₇H₁₂O₄
MW: 160.1678 g/mol
Point d'ébullition: 186°C
Point de fusion: –31°C
Point d'éclair: 89°C
Numéro MDL: MFCD00026201
Numéro CAS: 623-84-7
EINECS: 210-817-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=125a653de4b6b152ec30fab5cb7b1514ed3fbf5a&vid=125a653de4b6b152ec30fab5cb7b1514ed3fbf5a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %