1-Vinyl-2-pyrrolidone ≥99.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
N-Vinyl-2-pyrrolidone, 1-Vinyl-2-pyrrolidinone, N-Vinyl-2-pyrrolidinone
Stabilization:
Stabilised with N,N'-di-sec-butyl-p-phenylenediamine
V0026-25ML
V0026-500ML
TCIAV0026-25MLEA
20.9
EUR
TCIAV0026-25ML
TCIAV0026-500ML
1-Vinyl-2-pyrrolidone ≥99.0% (par GC) stabilisé
1-Vinyl-2-pyrrolidone
Formule:
C₆H₉NO Point d'ébullition: 148°C Point d'éclair: 102°C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00003197 Numéro CAS: 88-12-0 EINECS: 201-800-4 ONU: 2810 ADR: 6.1,III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Whiteor Colorless to Light yellow to Red powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |