Méthacrylate de 3-triméthoxysilylpropyle ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
γ-methacryloxypropyl-trimethoxysilane, 3-(Methacryloyloxy)propyltrimethoxysilane
Stabilization:
Stabilisé avec BHT/Ionol/2,6-Di-Tert-Butyl-4-Méthylphenol
M0725-25ML
M0725-500ML
M0725-100ML
TCIAM0725-25MLEA
17.6
EUR
TCIAM0725-25ML
TCIAM0725-500ML
TCIAM0725-100ML
Méthacrylate de 3-triméthoxysilylpropyle ≥98.0% (par GC) stabilisé
Méthacrylate de 3-triméthoxysilylpropyle
Formule:
C₁₀H₂₀O₅Si MW: 248.35 g/mol Point d'ébullition: 110°C Point d'éclair: 92°C |
Numéro MDL:
MFCD00008593 Numéro CAS: 2530-85-0 EINECS: 219-785-8 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |