Imprimer
2-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloro-4-methoxybenzeneboronic acid
C2386-1G C2386-5G
TCIAC2386-1GEA 26.4 EUR
TCIAC2386-1G TCIAC2386-5G
2-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BClO₃
MW: 186.40 g/mol
Numéro MDL: MFCD03411935
Numéro CAS: 219735-99-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4c1308810576c4bfa1abeafd515fd7f4fd5bd50&vid=c4c1308810576c4bfa1abeafd515fd7f4fd5bd50&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %