Imprimer
4-(α,α-Diméthylbenzyl)phénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C0684-25G C0684-500G
TCIAC0684-25GEA 17.6 EUR
TCIAC0684-25G TCIAC0684-500G
4-(α,α-Diméthylbenzyl)phénol ≥98.0% (par GC)
4-(α,α-Diméthylbenzyl)phénol
Formule: C₁₅H₁₆O
Numéro MDL: MFCD00002365
Numéro CAS: 599-64-4
EINECS: 209-968-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc97c7fcb6d75b084d0de99700237fe70536e6eb&vid=fc97c7fcb6d75b084d0de99700237fe70536e6eb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency