Imprimer
Thallium standard solution, 10,000 mg/l Tl in 5% nitric acid étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: ACTIVE MOTIF
C162.5NP.L1 C162.5NP.L25 C162.5NP.L5
ACSDC162.5NP.L1EA 247 EUR
ACSDC162.5NP.L1 ACSDC162.5NP.L25 ACSDC162.5NP.L5
Thallium standard solution, 10,000 mg/l Tl in 5% nitric acid étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de thallium