Imprimer
6,7-Diméthoxyquinazoline-4(3H)-one ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6,7-Dimethoxy-4(3H)-quinazolinone, 6,7-Dimethoxy-1H-quinazolin-4-one
D3816-1G D3816-5G
TCIAD3816-1GEA 57.2 EUR
TCIAD3816-1G TCIAD3816-5G
6,7-Diméthoxyquinazoline-4(3H)-one ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
6,7-Diméthoxyquinazoline-4(3H)-one
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₃
MW: 206.2 g/mol
Point de fusion: 298°C
Numéro MDL: MFCD01570147
Numéro CAS: 13794-72-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55f6932a2645d46bc7183d3bade5f0eeac9782a4&vid=55f6932a2645d46bc7183d3bade5f0eeac9782a4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %