Imprimer
Chlorure de 2-thiénylcarbonyle ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Thiophenecarbonyl chloride, Thiophene-2-carboxylic acid chloride
T0177-25G T0177-500G T0177-100G
TCIAT0177-25GEA 37.4 EUR
TCIAT0177-25G TCIAT0177-500G TCIAT0177-100G
Chlorure de 2-thiénylcarbonyle ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de 2-thiénylcarbonyle
Formule: C₅H₃ClOS
Point d'ébullition: 190°C
Point d'éclair: 90°C
Numéro MDL: MFCD00005428
Numéro CAS: 5271-67-0
EINECS: 226-092-4
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5aac595de6b2d136dc1f23129b894f48157db4ae&vid=5aac595de6b2d136dc1f23129b894f48157db4ae&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %