Imprimer
Tri-sec-butanolate d'aluminium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
A0244-25G A0244-500G
TCIAA0244-25GEA 18.7 EUR
TCIAA0244-25G TCIAA0244-500G
Tri-sec-butanolate d'aluminium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tri-sec-butanolate d'aluminium
Formule: C₁₂H₂₇AlO₃
Point d'éclair: 26°C
Numéro MDL: MFCD00009327
Numéro CAS: 2269-22-9
EINECS: 218-871-2
ONU: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc593fd0731a5ccb8a61f2a98ebab8e3f396c53c&vid=bc593fd0731a5ccb8a61f2a98ebab8e3f396c53c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %