2,2'-Oxydiéthanethiol ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Bis(2-mercaptoethyl) ether, 2-Mercaptoethyl ether, 2,2'-Oxydiethanethiol, Di(2-mercaptoethyl) ether
O0106-25ML
O0106-500ML
TCIAO0106-25MLEA
70.4
EUR
TCIAO0106-25ML
TCIAO0106-500ML
2,2'-Oxydiéthanethiol ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
2,2'-Oxydiéthanethiol
Formule:
C₄H₁₀OS₂ Point d'ébullition: 217°C Point d'éclair: 90°C |
Numéro MDL:
MFCD00004889 Numéro CAS: 2150-02-9 EINECS: 218-421-5 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Iodometric Titration) | min. 95.0 % |