Imprimer
1-Amino-2,2-diéthoxyéthane ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A0247-25ML A0247-250ML
TCIAA0247-25MLEA 51.7 EUR
TCIAA0247-25ML TCIAA0247-250ML
1-Amino-2,2-diéthoxyéthane ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
1-Amino-2,2-diéthoxyéthane
Formule: C₆H₁₅NO₂
Point d'ébullition: 163°C
Point d'éclair: 45°C
Numéro MDL: MFCD00008136
Numéro CAS: 645-36-3
EINECS: 211-439-4
ONU: 2924
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17c318b565848dcf91a2bb48e84c73872365765d&vid=17c318b565848dcf91a2bb48e84c73872365765d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %