Imprimer
(±)-1-allyloxy-2,3-époxypropane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Allyl glycidyl ether
A0221-25ML A0221-500ML
TCIAA0221-25MLEA 19.8 EUR
TCIAA0221-25ML TCIAA0221-500ML
(±)-1-allyloxy-2,3-époxypropane ≥99.0% (par GC)
(±)-1-allyloxy-2,3-époxypropane
Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 114.14 g/mol
Point d'ébullition: 154°C
Point d'éclair: 49°C
Numéro MDL: MFCD00005143
Numéro CAS: 106-92-3
EINECS: 203-442-4
ONU: 2219
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3df898c00336af12568e8b7c6d08077b578c1f19&vid=3df898c00336af12568e8b7c6d08077b578c1f19&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %