Chlorure de 1-(2-chloroéthyl)pipéridinium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
N-(2-Chloroethyl)-piperidine hydrochloride, 1-(2-Chloroethyl)piperidine hydrochloride
C1073-25G
C1073-500G
TCIAC1073-25GEA
37.4
EUR
TCIAC1073-25G
TCIAC1073-500G
Chlorure de 1-(2-chloroéthyl)pipéridinium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de 1-(2-chloroéthyl)pipéridinium
Formule:
C₇H₁₅Cl₂N MW: 184.11 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00012837 Numéro CAS: 2008-75-5 EINECS: 217-920-5 ONU: 2928 ADR: 6.1 II |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |