Cyclohexaneméthylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
(Cyclohexylmethyl)amine, (Aminomethyl)cyclohexane, Cyclohexylmethanamine
A1114-100ML
A1114-25ML
TCIAA1114-100MLEA
226
EUR
TCIAA1114-100ML
TCIAA1114-25ML
Cyclohexaneméthylamine ≥98.0% (par GC)
Cyclohexaneméthylamine
Formule:
C₇H₁₅N MW: 113.2 g/mol Point d'ébullition: 163°C Point de fusion: -8 Point d'éclair: 48°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001520 Numéro CAS: 3218-02-8 EINECS: 221-741-8 ONU: 2734 ADR: 8 II |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |