Imprimer
Phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene, Benzeneboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
P1855-25G P1855-5G
TCIAP1855-25GEA 99 EUR
TCIAP1855-25G TCIAP1855-5G
Phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC)
Phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₇BO₂
MW: 204.08 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Numéro MDL: MFCD00966985
Numéro CAS: 24388-23-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebc6b4d197cf39904c514e637f5f5584355f8aaa&vid=ebc6b4d197cf39904c514e637f5f5584355f8aaa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %