Imprimer
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 4'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid, 4-(4-Fluorophenyl)benzoic acid
H33208.03 H33208.06
H33208.03EA 98.4 EUR
H33208.03 H33208.06
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid 96%
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₉FO₂
Point de fusion: 243…244 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631909
Numéro CAS: 5731-10-2