Acide 4-(benzyloxy)benzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
B1665-25G
B1665-5G
TCIAB1665-25GEA
128
EUR
TCIAB1665-25G
TCIAB1665-5G
Acide 4-(benzyloxy)benzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-(benzyloxy)benzoïque
Formule:
C₁₄H₁₂O₃ |
Numéro MDL:
MFCD00016527 Numéro CAS: 1486-51-7 EINECS: 216-066-0 |