Imprimer
o-Dianisidine dichlorhydrate ≥98.0% (par HPLC) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,3'-Dimethoxybenzidine dihydrochloride
D3893-1G D3893-5G
TCIAD3893-1GEA 18.7 EUR
TCIAD3893-1G TCIAD3893-5G
o-Dianisidine dichlorhydrate ≥98.0% (par HPLC) pour recherche biochimique
o-Dianisidine dichlorhydrate
Formule: C₁₄H₁₈Cl₂N₂O₂
MW: 317.21
Point de fusion: 269°C
Numéro MDL: MFCD00012488
Numéro CAS: 20325-40-0
EINECS: 243-737-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2280f3447c5dfbafa6645892d7cc49a96dc49fda&vid=3bf00fc1f7f18e2a516c3e46b996c4530a281d0b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Peroxidase detection test to pass test