Imprimer
(±)-2-Méthylbutyrate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M0758-25ML M0758-100ML
TCIAM0758-25MLEA 19.8 EUR
TCIAM0758-25ML TCIAM0758-100ML
(±)-2-Méthylbutyrate de méthyle ≥98.0% (par GC)
(±)-2-Méthylbutyrate de méthyle
Formule: C₆H₁₂O₂
Point d'ébullition: 115°C
Point d'éclair: 21°C
Numéro MDL: MFCD00009335
Numéro CAS: 868-57-5
EINECS: 212-778-0
ONU: 3272
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2982faff22754ca99563bc8df0f471e920abae2&vid=b2982faff22754ca99563bc8df0f471e920abae2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %