Imprimer
Acide 2,5-dihydroxybenzoïque ≥99.0% (par GC, analyse par titration) matrice pour MALDI-TOF/MS
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,5-Dihydroxybenzoic Acid, DHB, Hydroquinonecarboxylic acid, Gentisic acid, 2,5-DHBA
D2933-5G D2933-1G
TCIAD2933-5GEA 71.5 EUR
TCIAD2933-5G TCIAD2933-1G
Acide 2,5-dihydroxybenzoïque ≥99.0% (par GC, analyse par titration) matrice pour MALDI-TOF/MS
Acide 2,5-dihydroxybenzoïque
Formule: C₇H₆O₄
Point d'ébullition: 339 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 202…206 °C
Densité: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002460
Numéro CAS: 490-79-9
EINECS: 207-718-5
Merck Index: 14,04398
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b91c98654769c073aa7ce10a3769ba31210ee2c1&vid=f27ec5252c63e9563d6a11ee928a168dfa818d3c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %