Sulfate de sodium et d'hexadécyle ≥95.0% (par analyse titrimétrique) (contains ca. 40% Sodium Stearyl sulphate)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Hexadecyl sulphuric acid salt
H0080-25G
H0080-500G
TCIAH0080-25GEA
17.6
EUR
TCIAH0080-25G
TCIAH0080-500G
Sulfate de sodium et d'hexadécyle ≥95.0% (par analyse titrimétrique) (contains ca. 40% Sodium Stearyl sulphate)
Sulfate de sodium et d'hexadécyle
Formule:
C₁₆H₃₃NaO₄S |
Numéro MDL:
MFCD00047766 Numéro CAS: 1120-01-0 EINECS: 214-292-4 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 50.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % |