Imprimer
CAPS (Acide 3-(cyclohexylamino)propanesulfonique) ≥98.0% (par analyse titrimétrique) composant de tampon pour la recherche biologique
Fournisseur: TCI
C0921-25G C0921-250G
TCIAC0921-25GEA 25.3 EUR
TCIAC0921-25G TCIAC0921-250G
CAPS (Acide 3-(cyclohexylamino)propanesulfonique) ≥98.0% (par analyse titrimétrique) composant de tampon pour la recherche biologique
CAPS (Acide 3-(cyclohexylamino)propanesulfonique)
Formule: C₆H₁₁NH(CH₂)₃SO₃H
Point de fusion: 324 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003837
Numéro CAS: 1135-40-6
EINECS: 214-492-1
Merck Index: 14,01767
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3eb9ef3b36b6bc62c5c38161b01dbb90f35b8951&vid=891052e7cb36ced2d1ff863656d368cd923e6646&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Absorbance max. 0.20 (0.5 mol/L、H2O、260 nm)
Solubility in Water almost transparency