o,o,o-Tritolyl phosphate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
P1331-25G
P1331-5G
TCIAP1331-25GEA
337
EUR
TCIAP1331-25G
TCIAP1331-5G
o,o,o-Tritolyl phosphate ≥97.0% (par GC)
o,o,o-Tritolyl phosphate
Formule:
C₂₁H₂₁O₄P Point d'ébullition: 410°C Point de fusion: 11 °C Densité: 1,1955 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 225°C |
Numéro MDL:
MFCD00041906 Numéro CAS: 78-30-8 EINECS: 201-103-5 ONU: 2574 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,09764 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |