Imprimer
4,4,4-Trifluoro-1-(2-thiényl)butane-1,3-dione ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T0438-25G T0438-500G
TCIAT0438-25GEA 28.6 EUR
TCIAT0438-25G TCIAT0438-500G
4,4,4-Trifluoro-1-(2-thiényl)butane-1,3-dione ≥98.0% (par GC)
4,4,4-Trifluoro-1-(2-thiényl)butane-1,3-dione
Formule: C₈H₅F₃O₂S
Point d'ébullition: 104°C
Point de fusion: 40…47 °C
Point d'éclair: 111 °C
Numéro MDL: MFCD00005445
Numéro CAS: 326-91-0
EINECS: 206-316-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=99f03297e2de3f769bbf91fb03bcda07fa27c33a&vid=99f03297e2de3f769bbf91fb03bcda07fa27c33a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 46.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency