X-GlcA ((Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-glucuronide) sel de cyclohexylammonium) ≥98.0% (par HPLC) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Synonyms:
X-Gluc
B3620-10MG
B3620-100MG
TCIAB3620-10MGEA
26.4
EUR
TCIAB3620-10MG
TCIAB3620-100MG
X-GlcA ((Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-glucuronide) sel de cyclohexylammonium) ≥98.0% (par HPLC) pour recherche biochimique
X-GlcA ((Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-glucuronide) sel de cyclohexylammonium)
Formule:
C₂₀H₂₆BrClN₂O₇ MW: 521.79 g/mol Point de fusion: 230 Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00058543 Numéro CAS: 114162-64-0 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |
beta-Glucuronidase detection test | to pass test |