Imprimer
2-Méthyl-2-nitropropane-1,3-diol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Methyl-2-nitro-1,3-propanediol, 2-Nitro-2-methyl-1,3-propanediol
M0639-25G M0639-5G
TCIAM0639-25GEA 180 EUR
TCIAM0639-25G TCIAM0639-5G
2-Méthyl-2-nitropropane-1,3-diol ≥98.0% (par GC)
2-Méthyl-2-nitropropane-1,3-diol
Formule: C₄H₉NO₄
MW: 135.12 g/mol
Point d'ébullition: 324
Numéro MDL: MFCD00024812
Numéro CAS: 77-49-6
EINECS: 201-031-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25ebd668e9ea6d55a7ac017e4cce0e4dc9e9f300&vid=25ebd668e9ea6d55a7ac017e4cce0e4dc9e9f300&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 158.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency