Imprimer
Sodium alginate
Fournisseur: Spectrum Chemical
SO106-2.5KG SO106-500GM
SPCMSO106-2.5KGEA 710 EUR
SPCMSO106-2.5KG SPCMSO106-500GM
Sodium alginate
Sodium alginate
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081310
Numéro CAS: 9005-38-3