Imprimer
EDTA sel trisodique hydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Synonyms: Trisodium hydrogen ethylenediaminetetraacetate hydrate, Ethylenediaminetetra-acetic acid trisodium salt hydrate, Edetic acid trisodium salt hydrate, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid trisodium salt hydrate
T2599-25G T2599-5G
TCIAT2599-25GEA 37.4 EUR
TCIAT2599-25G TCIAT2599-5G
EDTA sel trisodique hydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour recherche biochimique
EDTA sel trisodique hydraté
Formule: C₁₀H₁₃N₂Na₃O₈·H₂O
MW: 376.21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013305
Numéro CAS: 85715-60-2
EINECS: 205-758-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d9b57e5f7a199fa3be86f25667d9e5fc3e6c976&vid=6b571b19de4b0c95e436c21fde5ff445d4e55d1c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (as Dihydrate)
Water 7.5 to 10.5 %
Enzyme inhibition test to pass test