Imprimer
Sulfure de dimethyle-borane 90,0 Titrimetric
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Borane-methyl sulphide complex
D1843-25ML D1843-100ML
TCIAD1843-25MLEA 34.1 EUR
TCIAD1843-25ML TCIAD1843-100ML
Sulfure de dimethyle-borane 90,0 Titrimetric
Sulfure de dimethyle-borane
Formule: C₂H₉BS
MW: 75.97 g/mol
Point de fusion: -27
Point d'éclair: 18°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013189
Numéro CAS: 13292-87-0
EINECS: 236-313-6
ONU: 3399
ADR: 4.3 I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=146034299cc86ec68142ab39085c8f70d72a90d8&vid=146034299cc86ec68142ab39085c8f70d72a90d8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 90.0 %