Acide (3-aminophényl)métaborique monohydraté (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
A1281-1G
A1281-25G
A1281-5G
TCIAA1281-1GEA
26.4
EUR
TCIAA1281-1G
TCIAA1281-25G
TCIAA1281-5G
Acide (3-aminophényl)métaborique monohydraté (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (3-aminophényl)métaborique monohydraté
Formule:
C₆H₈BNO₂·1H₂O |
Numéro MDL:
MFCD00149554 Numéro CAS: 206658-89-1 EINECS: 250-189-0 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | 97.0 to 116.0 % |