Acide (3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, Dihydroxy(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)borane
B1886-1G
B1886-5G
B1886-25G
TCIAB1886-1GEA
17.6
EUR
TCIAB1886-1G
TCIAB1886-5G
TCIAB1886-25G
Acide (3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)métaborique
Formule:
C₈H₅BF₆O₂ |
Numéro MDL:
MFCD00051850 Numéro CAS: 73852-19-4 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 95.0 to 108.0 % |