Imprimer
Acide (2,4-bis(trifluorométhyl)phényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
B3022-1G B3022-5G
TCIAB3022-1GEA 44 EUR
TCIAB3022-1G TCIAB3022-5G
Acide (2,4-bis(trifluorométhyl)phényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (2,4-bis(trifluorométhyl)phényl)métaborique
Formule: C₈H₅BF₆O₂
MW: 257.93 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631349
Numéro CAS: 153254-09-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0aa987f97d864d48f40c9b8635eab1c70f30d2c&vid=b0aa987f97d864d48f40c9b8635eab1c70f30d2c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 108.0 %