Oxyde de butyle et de vinyle ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Stabilization:
stabilisé avec hydroxyde de potassium
B0746-500ML
B0746-25ML
TCIAB0746-500MLEA
44
EUR
TCIAB0746-500ML
TCIAB0746-25ML
Oxyde de butyle et de vinyle ≥98.0% (par GC) stabilisé
Oxyde de butyle et de vinyle
Formule:
C₆H₁₂O Point d'ébullition: 93°C Point de fusion: -92°C Densité: 0,7804 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: -9°C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00009454 Numéro CAS: 111-34-2 EINECS: 203-860-7 ONU: 2352 ADR: 3,II |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |