meso-Tétraphénylporphine réactif spectrophotométrique ultra-sensible pour Cu
Fournisseur: TCI
A5012-1G
A5012-25G
TCIAA5012-1GEA
34.1
EUR
TCIAA5012-1G
TCIAA5012-25G
meso-Tétraphénylporphine réactif spectrophotométrique ultra-sensible pour Cu
meso-Tétraphénylporphine
Formule:
C₄₄H₃₀N₄ Densité: 1,276 g/cm³ (20 °C) |
Numéro MDL:
MFCD00011680 Numéro CAS: 917-23-7 EINECS: 213-025-9 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Dark green to Dark purple to Black powder to crystal |
Lambda max. | 415.0 to 418.0 nm (DMF) |
Molar extinction coefficient | min. 420000 (1mg/L, DMF, 415.0 to 418.0 nm) |