Imprimer
3-Méthyl-1-butanethiol ≥94.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Mercapto-3-methylbutane, 3-Methylbutyl mercaptan, Isopentyl mercaptan
I0149-25ML I0149-250ML
TCIAI0149-25MLEA 39.6 EUR
TCIAI0149-25ML TCIAI0149-250ML
3-Méthyl-1-butanethiol ≥94.0% (par analyse titrimétrique)
3-Méthyl-1-butanethiol
Formule: C₅H₁₂S
Point d'ébullition: 120°C
Point de fusion: –134 °C
Densité: 0,8548 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 19°C
Numéro MDL: MFCD00004899
Numéro CAS: 541-31-1
EINECS: 208-774-3
ONU: 3336
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6eb1998d4bf10c7235e062f9eabbc83569bdac54&vid=6eb1998d4bf10c7235e062f9eabbc83569bdac54&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 94.0 %