Imprimer
2-(2-Bromophényl)ethanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B3516-25G B3516-5G
TCIAB3516-25GEA 311 EUR
TCIAB3516-25G TCIAB3516-5G
2-(2-Bromophényl)ethanol ≥98.0% (par GC)
2-(2-Bromophényl)ethanol
Formule: C₈H₉BrO
Point d'ébullition: 132°C
Numéro MDL: MFCD00093566
Numéro CAS: 1074-16-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf9f7718c4b08de68808441e15fab1967641a23b&vid=cf9f7718c4b08de68808441e15fab1967641a23b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %