Imprimer
Acide L(+)-2-hydroxy-2-phénylacetique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M0661-25G M0661-250G
TCIAM0661-25GEA 48.4 EUR
TCIAM0661-25G TCIAM0661-250G
Acide L(+)-2-hydroxy-2-phénylacetique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Acide L(+)-2-hydroxy-2-phénylacetique
Formule: C₈H₈O₃
Point d'ébullition: 322 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 130…132 °C
Densité: 1,349 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: ≥ 190 °C
Numéro MDL: MFCD00004495
Numéro CAS: 17199-29-0
EINECS: 241-240-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=740f275191c4efc81631cb30e369f39124ce93b3&vid=740f275191c4efc81631cb30e369f39124ce93b3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 132.0 to 135.0 deg-C