Imprimer
2,3-Butanediol mélange de stéréoisomères ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,3-Dihydroxy butane, (±)-2,3-Butanediol, 2,3-Butylene glykol
B0681-25G B0681-500G B0681-100G
TCIAB0681-25GEA 20.9 EUR
TCIAB0681-25G TCIAB0681-500G TCIAB0681-100G
2,3-Butanediol mélange de stéréoisomères ≥97.0% (par GC)
2,3-Butanediol
Formule: C₄H₁₀O₂
Point d'ébullition: 182°C
Point de fusion: 18…20 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004523
Numéro CAS: 513-85-9
EINECS: 208-173-6
Merck Index: 14,01568
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9651d1b05bc5f743df84adb0f5418a08d2a1cd54&vid=5446b2be9f5547fd9fcf7346856312ac9c81aad1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of diastereoisomers)