Imprimer
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')palladium (II) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Palladium (II) 2,4-pentanedionate, Bis(2,4-pentanedionato-O,O')palladium (II), Palladium (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Palladium(II) 2,4-pentanedionate
B2018-1G B2018-5G
TCIAB2018-1GEA 241 EUR
TCIAB2018-1G TCIAB2018-5G
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')palladium (II) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')palladium (II)
Formule: C₁₀H₁₄O₄Pd
MW: 304.64 g/mol
Point de fusion: 190
Numéro MDL: MFCD00000025
Numéro CAS: 14024-61-4
EINECS: 237-859-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7ccb094adbdfea59d055bdd02edcee2e332949c&vid=a7ccb094adbdfea59d055bdd02edcee2e332949c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Toluene very faint turbidity