Acide γ-morpholinopropanesulfonique (MPOS) ≥98.0% (par analyse titrimétrique) composant de tampon pour la recherche biologique
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
M0707-25G
M0707-250G
TCIAM0707-25GEA
17.6
EUR
TCIAM0707-25G
TCIAM0707-250G
Acide γ-morpholinopropanesulfonique (MPOS) ≥98.0% (par analyse titrimétrique) composant de tampon pour la recherche biologique
Acide γ-morpholinopropanesulfonique (MOPS)
Formule:
C₇H₁₅NO₄S Point de fusion: > 250 °C Point d'éclair: (coupe fermée) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006183 Numéro CAS: 1132-61-2 EINECS: 214-478-5 Merck Index: 14,06265 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Absorbance | max. 0.15 (0.1mol/L, H2O, 260nm) |
Solubility in Water | almost transparency |
Heavy metals (as Pb) | max. 5 ppm |