Imprimer
1-Cétylpyridinium chlorure monohydraté ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
H0078-25G H0078-500G H0078-100G
TCIAH0078-25GEA 19.8 EUR
TCIAH0078-25G TCIAH0078-500G TCIAH0078-100G
1-Cétylpyridinium chlorure monohydraté ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Chlorure de 1-cétylpyridinium monohydraté
Formule: C₂₁H₃₈ClN·1H₂O
Point de fusion: 77…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149977
Numéro CAS: 6004-24-6
EINECS: 204-593-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,02032
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=431ffd811ccac842483ebf89eff5ad8b9f9da650&vid=431ffd811ccac842483ebf89eff5ad8b9f9da650&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Melting point 81.0 to 86.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency