Imprimer
Acide gallique monohydraté ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid monohydrate, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid hydrate
G0011-25G G0011-500G G0011-100G
TCIAG0011-25GEA 19.8 EUR
TCIAG0011-25G TCIAG0011-500G TCIAG0011-100G
Acide gallique monohydraté ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide gallique monohydraté
Formule: C₇H₆O₅·1H₂O
MW: 188.14 g/mol
Point de fusion: 253°C
Point d'éclair: 250 (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149098
Numéro CAS: 5995-86-8
EINECS: 205-749-9
Merck Index: 14,04345
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a67d26092bafc1ee8ddb646cc6afe08c5b5235d&vid=1a67d26092bafc1ee8ddb646cc6afe08c5b5235d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (after drying)
Solubility in hot Water very faint turbidity
Drying loss max. 10.0 %