Imprimer
Zinc 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: ACTIVE MOTIF
C069.2NP.L1 C069.2NP.L25 C069.2NP.L5
ACSDC069.2NP.L1EA 62.7 EUR
ACSDC069.2NP.L1 ACSDC069.2NP.L25 ACSDC069.2NP.L5
Zinc 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de zinc