2-Bromo-5-méthylthiophène ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Synonyms:
5-Methyl-2-bromothiophene, 2-Bromo-5-methylthiophenol
Stabilization:
Stabilised with copper chip + NaHCO₃
B1540-25G
B1540-5G
TCIAB1540-25GEA
164
EUR
TCIAB1540-25G
TCIAB1540-5G
2-Bromo-5-méthylthiophène ≥98.0% (par GC) stabilisé
2-Bromo-5-méthylthiophène
Formule:
C₅H₅BrS Point d'ébullition: 175°C Point de fusion: 58 °C Densité: 1,5529 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 78°C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00130103 Numéro CAS: 765-58-2 EINECS: 212-151-1 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |