Imprimer
Acide 3,5-diméthyl-p-anisique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,5-Dimethyl-p-anisic acid, 4-Methoxy-3,5-dimethylbenzoic acid, 3,5-Dimethyl-4-methoxybenzenecarboxylic acid, 3,5-Dimethyl-4-methoxybenzoic acid
M2139-1G M2139-5G
TCIAM2139-1GEA 35.2 EUR
TCIAM2139-1G TCIAM2139-5G
Acide 3,5-diméthyl-p-anisique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3,5-diméthyl-p-anisique
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Point d'ébullition: 313 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 196…198 °C
Densité: 1,253 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00020309
Numéro CAS: 21553-46-8
EINECS: 244-441-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b635d63d86cf8c94cf113c65aab7e2bd0ae35994&vid=b635d63d86cf8c94cf113c65aab7e2bd0ae35994&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 192.0 to 196.0 deg-C